6-Chloro-5-fluoro-2-oxindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-5-fluoroindolin-2-one
PC905563-5G
APOSPC905563-5GEA 115 EUR
APOSPC905563-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-oxindole 95%
6-Chloro-5-fluoro-2-oxindole
Formula: C₈H₅ClFNO
MW: 185,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839325
Núm. CAS: 100487-74-9