4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905580-10G PC905580-25G
APOSPC905580-10GEA 101 EUR
APOSPC905580-10G APOSPC905580-25G
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₉FN₂O
MW: 168.168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909322
Núm. CAS: 915087-25-1