3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC905621-1G PC905621-250MG PC905621-5G
APOSPC905621-1GEA 328 EUR
APOSPC905621-1G APOSPC905621-250MG APOSPC905621-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28130389
Núm. CAS: 1824057-69-3