2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Amino-2,2-difluoropropane hydrochloride, 2,2-Difluoropropan-1-amine hydrochloride
PC9057-250MG PC9057-5G
APOSPC9057-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC9057-250MG APOSPC9057-5G
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride
Formula: C₃H₇F₂N·ClH
MW: 131,552 g/mol
Pto. de fusión: 235…239 °C
Densidad: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659051
Núm. CAS: 868241-48-9