2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile, 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propionitrile
PC9063-1G
PC9063-250MG
PC9063-5G
PC9063-25G
APOSPC9063-1GEA
116
EUR
APOSPC9063-1G
APOSPC9063-250MG
APOSPC9063-5G
APOSPC9063-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile
Formula:
C₁₀H₆F₃NO₂ MW: 229,155 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458117 Núm. CAS: 914636-80-9 |