6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906472-1G PC906472-250MG
APOSPC906472-1GEA 309 EUR
APOSPC906472-1G APOSPC906472-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formula: C₁₀H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772123
Núm. CAS: 68755-37-3