7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906505-250MG
APOSPC906505-250MGEA 97.3 EUR
APOSPC906505-250MG
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₈FNO
MW: 165,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11811768
Núm. CAS: 4590-52-7