3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
PC906734-5G PC906734-25G
APOSPC906734-5GEA 89.9 EUR
APOSPC906734-5G APOSPC906734-25G
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine
Formula: C₇H₄BrF₄N
MW: 258,011 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520114
Núm. CAS: 1233026-11-3
UN: 1759
ADR: 8,III