2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906876-1G PC906876-250MG
APOSPC906876-1GEA 139 EUR
APOSPC906876-1G APOSPC906876-250MG
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193,003 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835189
Núm. CAS: 178813-77-9