4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906940-1G
PC906940-250MG
APOSPC906940-1GEA
415
EUR
APOSPC906940-1G
APOSPC906940-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole
Formula:
C₈H₉F₃N₂ MW: 190,166 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06496299 Núm. CAS: 890005-22-8 |