5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906963-1G
PC906963-250MG
APOSPC906963-1GEA
671
EUR
APOSPC906963-1G
APOSPC906963-250MG
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline
Formula:
C₇H₇ClFN MW: 159,589 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18426015 Núm. CAS: 1263275-21-3 |