2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906985-5G
APOSPC906985-5GEA 173 EUR
APOSPC906985-5G
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112512
Núm. CAS: 877161-74-5