1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC906992-1G
APOSPC906992-1GEA 729 EUR
APOSPC906992-1G
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113349
Núm. CAS: 949159-97-1