3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC907017-10G
PC907017-1G
PC907017-5G
PC907017-25G
APOSPC907017-10GEA
471
EUR
APOSPC907017-10G
APOSPC907017-1G
APOSPC907017-5G
APOSPC907017-25G
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Formula:
C₅H₄FIN₂ MW: 238,002 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD22628097 Núm. CAS: 1321612-85-4 |