Methyl 2,3-difluoroisonicotinate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907043-1G PC907043-10G
APOSPC907043-1GEA 386 EUR
APOSPC907043-1G APOSPC907043-10G
Methyl 2,3-difluoroisonicotinate ≥98%
Methyl 2,3-difluoroisonicotinate
Formula: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21090433
Núm. CAS: 1353102-03-0