4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907085-250MG PC907085-5G
APOSPC907085-250MGEA 26.1 EUR
APOSPC907085-250MG APOSPC907085-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698663
Núm. CAS: 61324-89-8