2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907097-1G PC907097-5G
APOSPC907097-1GEA 309 EUR
APOSPC907097-1G APOSPC907097-5G
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08459286
Núm. CAS: 169507-61-3