2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907130-250MG
PC907130-1G
PC907130-5G
APOSPC907130-250MGEA
168
EUR
APOSPC907130-250MG
APOSPC907130-1G
APOSPC907130-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₃F₅O₂ MW: 226,1 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631618 Núm. CAS: 261945-05-5 |