1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907339-1G PC907339-250MG PC907339-5G
APOSPC907339-1GEA 81.2 EUR
APOSPC907339-1G APOSPC907339-250MG APOSPC907339-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₅H₆F₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06805773
Núm. CAS: 149978-43-8