5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-5-chloro-2,4-difluorobenzene, 5-Bromo-1-chloro-2,4-difluorobenzene
PC9074-10G PC9074-5G PC9074-25G
APOSPC9074-10GEA 183 EUR
APOSPC9074-10G APOSPC9074-5G APOSPC9074-25G
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
MW: 227,434 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112557
Núm. CAS: 914636-89-8