1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907410-1G PC907410-250MG
APOSPC907410-1GEA 806 EUR
APOSPC907410-1G APOSPC907410-250MG
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18791579
Núm. CAS: 1129458-32-7