5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907459-1G PC907459-250MG
APOSPC907459-1GEA 272 EUR
APOSPC907459-1G APOSPC907459-250MG
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine
Formula: C₄HBrF₂N₂
MW: 194,965 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787386
Núm. CAS: 903131-29-3