3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC907544-1G
PC907544-250MG
APOSPC907544-1GEA
415
EUR
APOSPC907544-1G
APOSPC907544-250MG
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Formula:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,126 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18258153 Núm. CAS: 1256792-34-3 |