1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907636-1G PC907636-250MG
APOSPC907636-1GEA 538 EUR
APOSPC907636-1G APOSPC907636-250MG
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₁₀H₁₀FN₃
MW: 191.205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02055804
Núm. CAS: 514801-12-8