1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907867-100MG PC907867-1G
APOSPC907867-100MGEA 89.9 EUR
APOSPC907867-100MG APOSPC907867-1G
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine
Formula: C₉H₉F₂N
MW: 169,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910057
Núm. CAS: 474709-85-8