(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine, (R)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
PC9079-1G
APOSPC9079-1GEA 109 EUR
APOSPC9079-1G
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06761859
Núm. CAS: 761390-58-3
UN: 2735
ADR: 8,III