7-Fluoroisoquinoline ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907907-100MG PC907907-1G
APOSPC907907-100MGEA 85.7 EUR
APOSPC907907-100MG APOSPC907907-1G
7-Fluoroisoquinoline ≥98%
7-Fluoroisoquinoline
Formula: C₉H₆FN
MW: 147,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226905
Núm. CAS: 1075-12-3