Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907946-1G PC907946-5G
APOSPC907946-1GEA 33.5 EUR
APOSPC907946-1G APOSPC907946-5G
Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
Formula: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424763
Núm. CAS: 185302-86-7