6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908023-1G PC908023-5G
APOSPC908023-1GEA 290 EUR
APOSPC908023-1G APOSPC908023-5G
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22490563
Núm. CAS: 1805635-10-2