3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908025-1G PC908025-5G
APOSPC908025-1GEA 190 EUR
APOSPC908025-1G APOSPC908025-5G
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26687812
Núm. CAS: 1505597-04-5