3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908034-1G PC908034-5G
APOSPC908034-1GEA 156 EUR
APOSPC908034-1G APOSPC908034-5G
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO₂
MW: 185,128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393963
Núm. CAS: 1261823-17-9