5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908138-1G PC908138-250MG
APOSPC908138-1GEA 230 EUR
APOSPC908138-1G APOSPC908138-250MG
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₃F₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04421350
Núm. CAS: 128009-32-5