9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC908162-100MG PC908162-250MG
APOSPC908162-100MGEA 84.1 EUR
APOSPC908162-100MG APOSPC908162-250MG
9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 97%
9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formula: C₁₀H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584723
Núm. CAS: 1151397-80-6