6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC908169-100MG PC908169-250MG PC908169-1G
APOSPC908169-100MGEA 34.8 EUR
APOSPC908169-100MG APOSPC908169-250MG APOSPC908169-1G
6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12547664
Núm. CAS: 881189-75-9