5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC908205-100MG PC908205-250MG
APOSPC908205-100MGEA 55.1 EUR
APOSPC908205-100MG APOSPC908205-250MG
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole
Formula: C₉H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11007869
Núm. CAS: 1082041-52-8