(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC908435-100MG PC908435-250MG
APOSPC908435-100MGEA 98.6 EUR
APOSPC908435-100MG APOSPC908435-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295032
Núm. CAS: 731859-02-2