7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC908520-1G PC908520-250MG
APOSPC908520-1GEA 91.5 EUR
APOSPC908520-1G APOSPC908520-250MG
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione
Formula: C₈H₃BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03150727
Núm. CAS: 380431-78-7