4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC908643-1G PC908643-250MG PC908643-5G
APOSPC908643-1GEA 377 EUR
APOSPC908643-1G APOSPC908643-250MG APOSPC908643-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17215879
Núm. CAS: 955978-75-3