1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine
PC908669-1G
APOSPC908669-1GEA 88.6 EUR
APOSPC908669-1G
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116333
Núm. CAS: 276875-21-9