4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908731-1G PC908731-250MG
APOSPC908731-1GEA 719 EUR
APOSPC908731-1G APOSPC908731-250MG
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde
Formula: C₉H₅FO₂
MW: 164,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052336
Núm. CAS: 555155-07-2