5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908749-1G
APOSPC908749-1GEA 46.4 EUR
APOSPC908749-1G
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₃FN₂O
MW: 114,078 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00223678
Núm. CAS: 214290-48-9