1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908761-1G PC908761-250MG
APOSPC908761-1GEA 190 EUR
APOSPC908761-1G APOSPC908761-250MG
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545823
Núm. CAS: 345-22-2