6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC908777-250MG PC908777-5G
APOSPC908777-250MGEA 66.7 EUR
APOSPC908777-250MG APOSPC908777-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₂BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910412
Núm. CAS: 530145-53-0