7-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908855-1G PC908855-250MG
APOSPC908855-1GEA 683 EUR
APOSPC908855-1G APOSPC908855-250MG
7-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
7-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formula: C₉H₁₁FN₂
MW: 166,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369955
Núm. CAS: 886366-21-8