2,6-Difluorocinnamic aldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Difluorocinnamaldehyde
PC908912-1G
APOSPC908912-1GEA 259 EUR
APOSPC908912-1G
2,6-Difluorocinnamic aldehyde 95%
2,6-Difluorocinnamic aldehyde
Formula: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782064
Núm. CAS: 117338-43-9