1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC908932-1G
PC908932-5G
APOSPC908932-1GEA
21.9
EUR
APOSPC908932-1G
APOSPC908932-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formula:
C₈H₈F₂O MW: 158,145 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08442288 Núm. CAS: 321318-21-2 |