2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908952-1G PC908952-5G
APOSPC908952-1GEA 174 EUR
APOSPC908952-1G APOSPC908952-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene
Formula: C₈H₉FO₂S
MW: 188,219 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585007
Núm. CAS: 828270-60-6