N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908954-25G PC908954-5G
APOSPC908954-25GEA 0 EUR
APOSPC908954-25G APOSPC908954-5G
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115411
Núm. CAS: 90390-11-7