(2-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC909033-1G
APOSPC909033-1GEA 270 EUR
APOSPC909033-1G
(2-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 98%
(2-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid
Formula: C₉H₈FNO₃
MW: 197,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460020
Núm. CAS: 363-34-8