(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC909034-1G PC909034-250MG
APOSPC909034-1GEA 364 EUR
APOSPC909034-1G APOSPC909034-250MG
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid
Formula: C₉H₈FNO₃
MW: 197.163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00479174
Núm. CAS: 366-47-2